3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₉H₂₁BFNO₃ Point de fusion: 166…168 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659930 Numéro CAS: 850567-58-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...