Imprimer
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid
PC1601-25G PC1601-5G
APOSPC1601-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1601-25G APOSPC1601-5G
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BFNO₃
Poids moléculaire: 259.0400 g/mol
Point de fusion: 234…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659878
Numéro CAS: 850568-27-3