Imprimer
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1598E-25G PC1598E-5G
APOSPC1598E-25GEA 94.4 EUR
APOSPC1598E-25G APOSPC1598E-5G
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
Point d'ébullition: 76 °C/8mmHg
Point de fusion: 37…41 °C
Point éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153084
Numéro CAS: 175205-82-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III