Imprimer
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1597-25G PC1597-5G
APOSPC1597-25GEA 0 EUR
APOSPC1597-25G APOSPC1597-5G
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Z-L-Lys(Tfa)-OH
Formule: C₁₆H₁₉N₂O₅F₃
Point de fusion: 88…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270524
Numéro CAS: 14905-30-7