Imprimer
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC1594-1G PC1594-5G
APOSPC1594-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1594-1G APOSPC1594-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇BrF₃NO
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052361
Numéro CAS: 41513-05-7