4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)iodobenzene
Formule:
C₇H₃BrF₃IO Point d'ébullition: 112…114 °C/15mmHg Point de fusion: 26 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00179334 Numéro CAS: 175278-12-3 |