Imprimer
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1591-100G PC1591-500G
APOSPC1591-100GEA 64.2 EUR
APOSPC1591-100G APOSPC1591-500G
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine 98%
Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Formule: C₈H₁₃F₃N₂O₃
Point de fusion: 258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037223
Numéro CAS: 10009-20-8