Imprimer
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1584-100G PC1584-25G PC1584-5G
APOSPC1584-100GEA 664 EUR
APOSPC1584-100G APOSPC1584-25G APOSPC1584-5G
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butène 98%
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butène
Precursor of 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene - A C4 intermediate for monofluoroolefins: JOC.,530,2304 (1998)
Formule: C₄H₄BrF₃
Point d'ébullition: 95…98 °C
Densité: 1,639 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039274
Numéro CAS: 10493-44-4
UN: 1993
ADR: 3,II