Imprimer
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,5-Trifluorobromobenzene
PC1580-25G PC1580-500G
APOSPC1580-25GEA 36.4 EUR
APOSPC1580-25G APOSPC1580-500G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzène 99%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzène
For a study of lithiation under various conditions see: J. Chem. Soc, Perkin., 1,2729 (1995)
Formule: C₆H₂BrF₃
Point d'ébullition: 144 °C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1,802 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000306
Numéro CAS: 327-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III