Imprimer
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 255 EUR
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NS
Point de fusion: 39…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039475
Numéro CAS: 332-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III