2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)phénol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrF₃O₂ Densité: 1,74 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660162 Numéro CAS: 205371-26-2 |