Imprimer
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1567J-5G PC1567J-25G
APOSPC1567J-5GEA 151 EUR
APOSPC1567J-5G APOSPC1567J-25G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid
Formule: C₅H₅BrF₄O₂
Point de fusion: 33…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153717
Numéro CAS: 234443-22-2
UN: 3261
ADR: 8,II