1-Bromo-4-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BrF₄O Point d'ébullition: 195…196 °C Densité: 1,628 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042190 Numéro CAS: 68834-05-9 EINECS: 272-431-4 |