Imprimer
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1561F-25G PC1561F-5G PC1561F-100G
APOSPC1561F-25GEA 82.8 EUR
APOSPC1561F-25G APOSPC1561F-5G APOSPC1561F-100G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol 97%
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol
Formule: C₄H₅BrF₄O
Point d'ébullition: 148 °C/30mmHg
Densité: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077467
Numéro CAS: 234443-21-1