Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Amino-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1556-100G PC1556-25G PC1556-5G
APOSPC1556-100GEA 97.3 EUR
APOSPC1556-100G APOSPC1556-25G APOSPC1556-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039242
Numéro CAS: 886762-08-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III