2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
Formule:
C₆H₅BClFO₂ Point de fusion: 80…84 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07363741 Numéro CAS: 871329-52-1 |