Imprimer
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzoate
PC1546-1G PC1546-25G PC1546-5G
APOSPC1546-1GEA 58 EUR
APOSPC1546-1G APOSPC1546-25G APOSPC1546-5G
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Formule: C₉H₇F₃O₂S
Point d'ébullition: 117 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203725
Numéro CAS: 88489-60-5