3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, grade Technique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇F₃OS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
82174-08-1 |