Imprimer
Bromopentafluorobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1520-1KG PC1520-250G PC1520-50G
APOSPC1520-1KGEA 295 EUR
APOSPC1520-1KG APOSPC1520-250G APOSPC1520-50G
Bromopentafluorobenzène 98%
Bromopentafluorobenzène
Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl group: Org. Synth. Coll. Vol. 6, 875-1988
Formule: C₆BrF₅
Point d'ébullition: 137 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000287
Numéro CAS: 344-04-7
EINECS: 206-449-0