Imprimer
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1515-25G PC1515-5G PC1515-100G
APOSPC1515-25GEA 87 EUR
APOSPC1515-25G APOSPC1515-5G APOSPC1515-100G
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310981
Numéro CAS: 123843-67-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III