Acide (2,3,6-trifluorophényl)métaborique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄BF₃O₂ Poids moléculaire: 175.9 g/mol Point de fusion: 127…132 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01863167 Numéro CAS: 247564-71-2 |