Imprimer
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-methylpyridine
PC1509-1G PC1509-5G PC1509-25G
APOSPC1509-1GEA 39.3 EUR
APOSPC1509-1G APOSPC1509-5G APOSPC1509-25G
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride
Formule: C₆H₇ClFN
Point d'ébullition: 114,7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095271
Numéro CAS: 31181-53-0