Imprimer
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1505-10G PC1505-5G
APOSPC1505-10GEA 259 EUR
APOSPC1505-10G APOSPC1505-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658268
Numéro CAS: 161612-68-6