3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Amino-6-fluorobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₅F₄N Poids moléculaire: 179.12 g/mol Point éclair: <90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06658260 Numéro CAS: 123973-22-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |