Imprimer
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1490-25G PC1490-100G
APOSPC1490-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1490-25G APOSPC1490-100G
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène 98%
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Point d'ébullition: 87…88 °C/3mmHg
Point de fusion: 41…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014707
Numéro CAS: 367-67-9