Imprimer
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
PC1485-100G PC1485-25G PC1485-5G
APOSPC1485-100GEA 139 EUR
APOSPC1485-100G APOSPC1485-25G APOSPC1485-5G
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈FNO₄
Point d'ébullition: 128…130 °C/0,5mmHg
Point de fusion: 46…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428515
Numéro CAS: 367-80-6