Imprimer
3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-fluoro-5-methoxybenzene
PC1483-100G PC1483-25G PC1483-5G
APOSPC1483-100GEA 95.7 EUR
APOSPC1483-100G APOSPC1483-25G APOSPC1483-5G
3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
3-Bromo-5-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Point d'ébullition: 94 °C/17mmHg
Densité: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861129
Numéro CAS: 29578-39-0