Imprimer
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1476-1G PC1476-5G
APOSPC1476-1GEA 77 EUR
APOSPC1476-1G APOSPC1476-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Point de fusion: >290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153078
Numéro CAS: 1701-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III