Imprimer

5-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 2-Cyano-4-fluoroanisole

PC14564-1G PC14564-25G PC14564-5G
APOSPC14564-1GEA 21.9 EUR
APOSPC14564-1G APOSPC14564-25G APOSPC14564-5G
5-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
5-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Poids moléculaire: 151.14 g/mol
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683503
Numéro CAS: 189628-38-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR