Imprimer
5-Bromo-2,3-difluorophénol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
PC1452-100G PC1452-25G PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA 104 EUR
APOSPC1452-100G APOSPC1452-25G APOSPC1452-500G
5-Bromo-2,3-difluorophénol 99%
5-Bromo-2,3-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
Densité: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631350
Numéro CAS: 186590-26-1