Imprimer
4-Bromo-3-fluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 72.5 EUR
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Bromo-3-fluorotoluène 98%
4-Bromo-3-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Poids moléculaire: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C/50mmHg
Densité: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040940
Numéro CAS: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3 III