Imprimer
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
PC1447-1G PC1447-5G
APOSPC1447-1GEA 46.4 EUR
APOSPC1447-1G APOSPC1447-5G
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₆F₃N₃
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01719740
Numéro CAS: 2250-53-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III