Imprimer
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1446-1G PC1446-25G PC1446-5G
APOSPC1446-1GEA 133 EUR
APOSPC1446-1G APOSPC1446-25G APOSPC1446-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈FNO
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01443629
Numéro CAS: 132407-65-9