4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₈ClF₃N₂O Point de fusion: 85…92 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00170933 Numéro CAS: 71422-80-5 |