Imprimer
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1442-1G PC1442-500MG
APOSPC1442-1GEA 119 EUR
APOSPC1442-1G APOSPC1442-500MG
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Point d'ébullition: 60 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202365
Numéro CAS: 303147-84-4