2-Bromo-4-fluorotoluène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
Formule:
C₇H₆BrF Poids moléculaire: 189.03 g/mol Point d'ébullition: 170…172 °C Densité: 1.526 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040828 Numéro CAS: 1422-53-3 EINECS: 215-830-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...