1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzène, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzène
Formule:
C₆H₃BrFNO₂ Point d'ébullition: 240…241 °C Point de fusion: 18…19 °C Densité: 1,786 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00129165 Numéro CAS: 364-73-8 |