Imprimer
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoropyridin-2-ylboronic acid
PC1428-1G PC1428-250MG
APOSPC1428-1GEA 393 EUR
APOSPC1428-1G APOSPC1428-250MG
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08705712
Numéro CAS: 946002-10-4