Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 EUR
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
Point d'ébullition: 48…51 °C
Point de fusion: 48…51 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010608
Numéro CAS: 105931-73-5