Imprimer
4-Bromo-2-fluorobiphényl 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1423I-100G PC1423I-250G PC1423I-25G PC1423I-500G
APOSPC1423I-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1423I-100G APOSPC1423I-250G APOSPC1423I-25G APOSPC1423I-500G
4-Bromo-2-fluorobiphényl 97%
4-Bromo-2-fluorobiphényl
Formule: C₁₂H₈BrF
Point d'ébullition: 175 °C/2mmHg
Point de fusion: 38…41 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051716
Numéro CAS: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9,II