Imprimer
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC1423H-100G PC1423H-25G PC1423H-5G
APOSPC1423H-100GEA 116 EUR
APOSPC1423H-100G APOSPC1423H-25G APOSPC1423H-5G
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure 97%
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure
Formule: C₇H₅Br₂F
Point d'ébullition: 126 °C/19mmHg
Point de fusion: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055467
Numéro CAS: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III