4-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrF₄ Point d'ébullition: 154…155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042497 Numéro CAS: 40161-54-4 |