Imprimer
3-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1423-25G PC1423-100G PC1423-500G
APOSPC1423-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1423-25G APOSPC1423-100G APOSPC1423-500G
3-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène 97%
3-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
Point d'ébullition: 146 °C
Densité: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042498
Numéro CAS: 130723-13-6