Imprimer
2-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1421-100G PC1421-500G PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA 42.2 EUR
APOSPC1421-100G APOSPC1421-500G APOSPC1421-1KG
2-Bromo-α,α,α,5-tétrafluorotoluène 97%
Formule: C₇H₃BrF₄
Point d'ébullition: 136…143 °C
Densité: 1,695 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040937
Numéro CAS: 40161-55-5