2-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₃BrF₄ Densité: 1,741 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061243 Numéro CAS: 104540-42-3 |