1-Bromo-4-fluorobenzène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromofluorobenzene
Formule:
C₆H₄BrF Point d'ébullition: 152…155 °C Point de fusion: –17 °C Densité: 1,593 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 53 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000342 Numéro CAS: 460-00-4 EINECS: 207-300-2 UN: 1993 ADR: 3,III |