5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrFO Point d'ébullition: 230 °C Point de fusion: 23 °C Densité: 1,71 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 109 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00070755 Numéro CAS: 93777-26-5 EINECS: 298-056-6 |