Imprimer
2'-Bromo-4'-fluoroacétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC1396B-25G PC1396B-5G PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA 101 EUR
APOSPC1396B-25G APOSPC1396B-5G APOSPC1396B-100G
2'-Bromo-4'-fluoroacétophénone 97%
2'-Bromo-4'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
Poids moléculaire: 217.04 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/12mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077464
Numéro CAS: 1006-39-9