Imprimer
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1396-10G PC1396-1G PC1396-5G
APOSPC1396-10GEA 195 EUR
APOSPC1396-10G APOSPC1396-1G APOSPC1396-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₄
Point de fusion: 192…195 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368342
Numéro CAS: 1000339-51-4