Imprimer
Acide 2-fluoro-3-nitrobenzoïque 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 136 EUR
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
Acide 2-fluoro-3-nitrobenzoïque 99%
Acide 2-fluoro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
Point de fusion: 137…139 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797825
Numéro CAS: 317-46-4